Learn More
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ LC-MS
12.87 CHF - 5543.67 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Prix Quantité et disponibilité  
15678380
Afficher les documents
Honeywell Riedel-de Haën
34966-15ML
15 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15614740
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34966-1L
1 l
70.01 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Ajouter au panier
15624740
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34966-2.5L
2.5 l
129.52 CHF
2.50 Liter
Verfügbar ab: 16-06-2025
Ajouter au panier
15688380
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34966-4L
4 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15664740
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34966-6X1L
6 x 1 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15644740
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Chromasolv
34966-4X2.5L
4 x 2.5 l
469.29 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Ajouter au panier
15654740
Afficher les documents
Honeywell-Chromasolv
34966-4X4L
4 x 4 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15634740
Afficher les documents
Honeywell Riedel-de Haën
34966-20L
20 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15604740
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
34966-144X1L
144 x 1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Description
Description
  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
Spécification
Mehr anzeigen
Vidéos
Sécurité et traitement
Mehr anzeigen
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis