Learn More
Methanol, für HPLC-MS, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10653963
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, für HPLC-MS, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10653963 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10653963
Marke: Fisher Chemical M/4062/17
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methanol, für HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa bei 20 °C
Viskosität 0.55 W bei 20 °C
Formelmasse 32.04 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2540984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 ArtikelnummerM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
Chargennummer2541301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 ArtikelnummerM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
Chargennummer2541157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 ArtikelnummerM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
Chargennummer2539975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
Chargennummer2539892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 ArtikelnummerM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, für HPLC-MS, Fisher Chemical™ >