Learn More
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical™
73.80 CHF - 224.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Wood RA:, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10010280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
M/4058/15
1 l Bernsteinfarbene Glasflasche
73.80 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10499560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
M/4058/17
2,5 l Bernsteinfarbene Glasflasche
163.00 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10000280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
M/4058/PB17
2.5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche
165.00 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10487322
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
M/4058/21
5 L Aluminiumdose
224.00 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse
Spezifikation
Summenformel: CH4O
Wasserlöslich: Ja
Molekulargewicht: 32,04
Schmelzpunkt: -98 °C
Gesundheitsgefahren: Verursacht mittelschwere Augenreizungen, kann Hautreizungen verursachen, kann zu Reizungen des Verdauungstrakts führen
Zur Verwendung mit [Anwendung]: HPLC für Gradientenanalyse
Flammpunkt: 12 °C
CAS-Nr.: 67-56-1
Siedepunkt: 64,7 °C
Gefahrensymbole: F, T
Synonyme: Carbinol, Methylalkohol, Methylhydroxid, Hydroxymethan, Holzgeist
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical™