Learn More
Methanol, für HPLC, Fisher Chemical™
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, kolumbianischer Alkohol, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Methylhydroxid, Methylol, Carbinol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Holznaphtha, Holzalkohol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32,042
74.30 CHF - 154.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Summenformel | CH4O |
MDL-Nummer | MFCD00004595 |
InChI-Schlüssel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
IUPAC-Name | Methanol |
SMILES | CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10365710
|
Fisher Chemical
M/4056/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
74.30 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10675112
|
Fisher Chemical
M/4056/17 |
2,5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
147.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10674922
|
Fisher Chemical
M/4056/PB17 |
2.5 L | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
115.00 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10532503
|
Fisher Chemical
M/4056/21 |
5 L | Aluminiumkanister |
154.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, kolumbianischer Alkohol, Methylalkohol, Kolonialalkohol, Methylhydroxid, Methylol, Carbinol, Pyroxylalkohol, Holzbenzin, Holznaphtha, Holzalkohol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32,042
Chemische Identifikatoren
67-56-1 | |
MFCD00004595 | |
887 | |
Methanol |
CH4O | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Spezifikation
-98 °C | |
Farblos | |
Flüssig | |
MFCD00004595 | |
0.55cp at 20°C | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Methanol | |
887 | |
32.04g/mol |
67-56-1 | |
64.7°C | |
CH4O | |
128 hPa at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methanol