Learn More
Methanol, extratrocken, für Synthese, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10366140
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, extratrocken, für Synthese, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366140
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Artikelnummer. 10366140
Marke: Fisher Chemical M/4050/PB17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CH4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylhydroxid, Methylol, pyroxylischer Alkohol, Karbinol, Holzbrand, Holznaphtha, Holzalkohol, Kolonialalkohol, kolumbianischer Alkohol, Methylalkohol, 1 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, farblos, 32,04g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32,042
Ch4O, CAS-Nummer-67-56-1, Methylhydroxid, Methylol, Pyroxylbenzin, Carbinol, Holzgeist, Holznaphtha, Holzalkohol, Kolonialgeist, Kolumbianischer Alkohol, Methylalkohol, 1 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, Farblos, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, Methanol, -98 °C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 128 hPa at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Formelmasse 32.04g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2524630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberM/4050/15,M/4050/15CN,M/4050/25,M/4050/08,M/4050/15X,M/4050/17,M/4050/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, extratrocken, für Synthese, Fisher Chemical >