Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10514711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 ml, Glasflasche, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
10 ml
Gehäuse 25mL
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom%D
Dichte 0,8880g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3262
Wasser Max. 0,05% (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt -99.0°C
Siedepunkt 65.0°C
Strukturformel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
Formelmasse 36.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d4
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol-d4, Methylalcohol
Name des Produkts
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >