Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10051084
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051084
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10051084
Marke: Thermo Scientific Acros 426951000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis For NMR, 99.8 atom% D
Dichte 0,8880g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 12°C
Brechungsindex 1.3262
Wasser Max. 0,03%
Menge 100 ml
CAS 811-98-3
Schmelzpunkt -99.0°C
Siedepunkt 65.0°C
Summenformel CH4O
Strukturformel CD3OD
MDL-Nummer MFCD00044637
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
PubChem CID 71568
Formelmasse 36.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number426951000
ChargennummerA0464461 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number426951000
ChargennummerA0461725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number426951000
ChargennummerA0457916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number426951000
ChargennummerA0454427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number426951000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol-d4
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >