Learn More
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10397770
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Gehäuse 5mL, Glasflasche, 5 Milliliter
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5mL
10 ml
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
5 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10397770
Marke: Thermo Scientific Acros 166350050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71568
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.5 atom % D
Dichte 0,8880g/mL
Deuterium (D) Min. 99,4%
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3262
Dampfdruck Dampfdruck:128 mbar bei 20 °C.
Wasser Max. 0,06% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 5mL
Schmelzpunkt -99.0°C
Siedepunkt 65.0°C
Strukturformel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formelmasse 36.06
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number166350100,166350500,166350050
ChargennummerA0472203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number166350100,166350500,166350050
ChargennummerA0472203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number166350050
ChargennummerA0467112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number166350100,166350500,166350050
ChargennummerA0467725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number166350100,166350500,166350050
Name des Produkts
Methanol-d4, für die NMR-Spektroskopie, 99.5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >