Learn More
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314378
Verfügbar ab: 30-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314378
Je 2
Click to view available options
Menge:
Je 10
Je 2
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042318.SA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 811-98-3
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 36.066
MDL-Nummer MFCD00044637
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71568
IUPAC-Name Trideuterio(deuteriooxy)methan
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,89 g/mL
Geruch mild
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Menge Je 2
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 64,7 °C
UN-Nummer UN1230
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Formelmasse 36.07
Reinheit (%) 99.8%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP27K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number042318.KV,042318.SA
ChargennummerX21I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number042318.KV,042318.SA
ChargennummerR27I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number042318.KV,042318.SA
ChargennummerD13P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number042318.KV,042318.SA
ChargennummerD19X002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042318.KV,042318.SA
Name des Produkts
Methanol-d4, 99.8 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >