Learn More
Methanol CHROMASOLV™, Gradientenqualität, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15624680
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol CHROMASOLV™, Gradientenqualität, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624680
2.5 l
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15624680
Marke: Honeywell-Chromasolv 348852.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pure-Pac™ II Behälter benötigen die Micromatic MacroValve Kupplung zum Dispensieren von Lösungsmitteln, Z560723. Das Produkt wurde durch einen 0.2 μm-Filter gefiltert.
  • Gleiche hohe Qualität wie CHROMASOLV HPLC
  • Zusätzlich getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Niedriges UV-Profil durch HPLC
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Namenshinweis für HPLC
Extinktion Absorption/ gemäß
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 2.5 l
Brechungsindex n20/D1.329
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C)
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol CHROMASOLV™, Gradientenqualität, für HPLC, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >