Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenz, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 12769600
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 12769600
1 L
Click to view available options
1 L
Artikelnummer. 12769600
Marke: JT Baker 9822.1000GL
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für UPLC/UHPLC-Geräte
  • LC-Gradientendiodenarray-Detektion (AU), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • bei 235 nm max. 0,005
    • bei 254 nm max. 0,001
  • LC-MS Gradienteneignungstest (TIC, 100 bis 2000 m/z), Testlösung wird mit 0,1 % (v/v) Ameisensäure modifiziert:
    • Positive ESI-MS-empfindliche Verunreinigungen (als Reserpin) max. 50 ng/ml
  • Ultraviolett-Absorption (1,00-cm-Pfad vs. Wasser):
    • bei 225 nm max. 0,20
    • bei 254 nm max. 0,02
    • bei 280 nm max. 0,01
Spezifikation
Schmelzpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Dichte 0.7918 g/cm³ (20°C)
Siedepunkt 64.6°C (1013 hPa)
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.8%
Rückstand nach Verdampfung max. 1 ppm
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00004595
UN-Nummer 1230
Wasser max. 0.02%
Synonym Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenz, J.T. Baker™ >