Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED UHPLC, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Beschreibung
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
- Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
- Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
- Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
- Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
- Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
- Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methanol |
Schmelzpunkt | -97.8 °C |
Extinktion | max. 0.30 bei 225 nm, max. 0.10 bei 240 nm, max. 0.01 bei 265 nm |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.79 g/mL at 25°C |
Siedepunkt | 64 °C |
Menge | 2.5 l |
Explosionsgrenze | 6 - 36 Vol.-% |
Flammpunkt | 11 °C |
Zündpunkt | 240 °C |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, BAKER ANALYZED UHPLC, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur