Learn More
Methanol, wasserfrei,  99,9 %, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314807
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, wasserfrei,  99,9 %, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314807
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Artikelnummer. 11314807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041838.K2
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol, Anhydrous
Schmelzpunkt -98°C
Dichte 0.791 g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.329
Prozentgehaltsbereich 99.9%
UN-Nummer 1230
Beilstein 1098229
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formelmasse 32.04
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ30K989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog Number041838.AK,041838.K2
ChargennummerZ30K990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2025 Catalog Number041838.AK,041838.K2
ChargennummerY08K988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number041838.AK,041838.K2
ChargennummerX30K991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number041838.AK,041838.K2
ChargennummerS14K838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number041838.AK,041838.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, wasserfrei,  99,9 %, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >