Learn More
Methanol, wasserfrei ≥99,8 %, ChromAR™ für HPLC, Macron Fine Chemicals™
Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
:
2,5 l
Beschreibung
- Ultraviolette Absorption (1-cm-Zelle vs. Wasser): 0
- 210 bis 0,6 nm
- 220 bis 0,3 nm
- 230 bis 0,2 nm
- 240 bis 0,05 nm
- 260 bis 0,01 nm
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 67-56-1 |
Farbe | ≤ 10 (APHA) |
Menge | 2.5 L |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99.8% |
Rückstand nach Verdampfung | ≤ 0.0005% |
Summenformel | CH4O |
Titrierbare Säure | ≤ 0.0005 meq/g |
Titrierbare Base | ≤ 0.0005 meq/g |
MDL-Nummer | MFCD00004595 |
UN-Nummer | 1230 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, wasserfrei ≥99,8 %, ChromAR™ für HPLC, Macron Fine Chemicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur