Learn More
Methanol, Advanced-HPLC-Gütegrad für die HPLC-Gradientenanalyse, Fisher Chemical
52.64 CHF - 144.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10144953
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
M/4060/PB15
1 L N/A N/A N/A
10670263
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
M/4060/PB17
2.5 L N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, Advanced-HPLC-Gütegrad für die HPLC-Gradientenanalyse, Fisher Chemical