Learn More
Methanol, ACS, absolut, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388267
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, ACS, absolut, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388267
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11388267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 031721.K2
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Methanol is useful in the synthesis of nucleic acids and peptides. It is used as an antifreeze, solvent, fuel, and as a denaturant for ethanol. It is also used for producing biodiesel. It is used for the synthesis of formaldehyde and acetic acid. It is also useful to make chemicals, to remove water from automotive and aviation fuels, as a solvent for paints and plastics, and as an ingredient in a wide variety of products. It plays an important role for the measurement of methyl ester content of pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt °C to 98°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791 g/mL
Siedepunkt 64.7°C
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.329
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Dampfdruck 128 hPa (96mm Hg) at 20°C
Beilstein 1098229
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone.
Formelmasse 32.04
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR09L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number031721.AP,031721.K7,031721.K2,031721.M1
ChargennummerN28L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number031721.AP,031721.K7,031721.K2,031721.M1
ChargennummerY15K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number031721.AP,031721.K7,031721.K2,031721.M1
ChargennummerY05K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number031721.AP,031721.K7,031721.K2,031721.M1
ChargennummerW27K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number031721.AP,031721.K7,031721.K2,031721.M1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Name des Produkts
Methanol, ACS, absolut, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals >