Learn More
Methanol, 99.9 %, für Gradienten-HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10093880
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol, 99.9 %, für Gradienten-HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10093880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 l, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10093880
Marke: Thermo Scientific Acros 325740025
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98.0 °C
Extinktion (1 cm-Zelle im Vergleich zu HPLC−-reinem Wasser), (1 cm-Zelle im Vergleich zu HPLC−-reinem Wasser) bei 0 nm, 0.005 max. bei 250 nm, 0.005 max. bei 260 nm, 0.01 max. bei 240 nm, 0.05 max. bei 230 nm, 0.1 max. bei 220 nm, 0.2 max. bei 210 nm
Farbe Farblos
Azidität 0.0002 mEq/g max.
Alkalinität 0.0002 mEq/g max.
Dichte 0.7910 g/ml
Siedepunkt 64.7 °C
Menge 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3280 bis 1.3300
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Relative Dichte 0.791
Strukturformel CH3OH
Viskosität 0.55 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 01, IV, 1227
Wasser Max. 0.03 %
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar mit Wasser. Andere Löslichkeiten: mischbar mit Ethanol, Ether, Benzol, Ketonen und den meisten anderen organischen Lösungsmitteln
Formelmasse 32.04
Reinheit (%) 99.9 %
Güte HPLC-Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2539121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2025 Catalog Number325740025,325740010
Chargennummer2538287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number325740025,325740010
Chargennummer2528281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number325740025,325740010
Chargennummer2527240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number325740025,325740010
Chargennummer2531299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number325740025,325740010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, 99.9 %, für Gradienten-HPLC-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >