Learn More
Methanol, 99.8 %, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15514065
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Methanol, 99.8 %, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15514065
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15514065
Marke: JT Baker 9822.2500GL
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Methanol mit LC-MS-Gütegrad für die Verwendung in der Flüssigkeitschromatographie und Massenspektrophotometrie, verpackt in 2.5 l-Glasflaschen.
BAKER ANALYZED™ LC-MS-Reagenzien sind eine Gruppe hochreiner Lösungsmittel, Puffersalze und mobiler Phasenmodifikatoren für die Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie und für UV-spektrophotometrische Analysen optimiert.
  • Hergestellt und getestet, um störungsfreie Trennungen zu gewährleisten
  • Hochgradig charakterisierte Reagenzien mit unübertroffener Chargenkonsistenz
  • Minimiert Neukalibrierung oder Geräteeinstellungen
  • Lösungsmittel werden auf hohe Assays und geringe UV-Absorption, Fluoreszenz, Rückstände und Wasser kontrolliert
  • Eine Ist-Chargen-Analyse ist auf dem Etikett angegeben
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt −97.8 °C
Extinktion max. 0.20 bei 225 nm, max. 0.02 bei 254 nm, max. 0.01 bei 280 nm
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 bei 20 °C
Siedepunkt 64 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze Niedrigstwert: 6 Vol.-%, Höchstwert: 36 Vol.-%
Flammpunkt 11 °C
Zündpunkt 240 °C
Geruch Alkohol
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 1 ppm
Summenformel CH4O
MDL-Nummer MFCD00004595
Dampfdruck 16.9 kPa bei 25 °C
Wasser Max. 0.02 %
Löslichkeitsinformationen Miscible in ether, benzene, ethanol; 1.000 g/L (in water)
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Reinheit (%) Min. 99.8 %
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol, 99.8 %, BAKER LC/MS ANALYZED, J.T. Baker™ >