Learn More
Methanol mit 0,1 % Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Lösungsmittelgemisch, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15674330
2,5 l
Click to view available options
2,5 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol with 0.1% formic acid
Schmelzpunkt -97.68°C (The physical data is that of the main component)
CAS 67-56-1, 64-18-6
Farbe Farblos
Siedepunkt 64.7°C (The physical data is that of the main component)
Menge 2.5 L
Summenformel CH4O
UN-Nummer UN1230
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Güte LC-MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol with 0.1% formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, formic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methanol mit 0,1 % Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ Lösungsmittelgemisch, Honeywell Riedel-de Haen™ >