Learn More
Methansulfonylchlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16274641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-63-0
Summenformel CH3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.54
MDL-Nummer MFCD00007454
InChI-Schlüssel QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfuryl chloride, methyl sulfochloride, mesyl chloride, chloromethyl sulfone, chloro methyl sulfone, methanesulfonic acid chloride, methanesulphonyl chloride, mesylchloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfonyl chloride
PubChem CID 31297
IUPAC-Name Methansulfonylchlorid
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonyl chloride
Schmelzpunkt -33.0°C
Dichte 1.4800 g/mL
Siedepunkt 161.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO2Cl
Brechungsindex 1.4435 to 1.4455
Menge 500 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Relative Dichte 1.48
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viskosität 1.97 mPa.s (25°C)
Formelmasse 114.55
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulphonyl chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methansulfonylchlorid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >