Learn More
Methansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11660212
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Methansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11660212
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11660212
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13383.22
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Methanesulfonyl chloride is used as a reagent for conversion of alcohols to mesylate esters such as methanesulfonate, which is an intermediate in substitution reactions, elimination reactions, reductions, and rearrangement reactions viz. Beckmann rearrangement. It is an electrophile and acts as a source of CH3SO2+ group. It is also used to prepare beta-chloro sulfones, methanesulfonamide and heterocyclic compounds containing five membered sultones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methansulfonylchlorid wird als Reagenz für die Umwandlung von Alkoholen in Mesylatester wie Methansulfonat verwendet, das ein Zwischenprodukt bei Substitutionsreaktionen, Eliminierungsreaktionen, Reduktionen und Reorganisationsreaktionen ist, z. B. Beckmann Rearrangement. Ist ein Elektrophil und dient als Quelle der CH3SO2+-Gruppe. Wird auch zur Herstellung von Beta-Chlor-Sulfonen, Methansulfonamid und heterocyclischen Verbindungen mit fünf memberierten Sultonen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Alkoholen. Ist ein Reizstoff und reagiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-63-0
Summenformel CH3ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.54
MDL-Nummer MFCD00007454
InChI-Schlüssel QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC-Name Methansulfonylchlorid
SMILES CS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonyl Chloride
Schmelzpunkt °C to 33°C
Dichte 1.477
Siedepunkt 161°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Brechungsindex 1.452
Menge 100 g
UN-Nummer UN3246
Beilstein 506297
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5955
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 114.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulfonyl chloride
Name des Produkts
Methansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >