Learn More
Methansulfonsäurelösung, Honeywell™ Fluka™
63.32 CHF - 3043.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00007518
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methansulfonsäure, Ammonium/Sulfonsäure, Sulfomethan, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15618320
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
17834-10ML
10 ml Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15641570
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
17834-100ML
100 ml Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15651570
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
17834-1L
1 L Glasflasche
3043.42 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 26-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
Gehäuse H290-H314
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methansulfonsäurelösung, Honeywell™ Fluka™