Learn More
Methansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458410 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
25 g, Kunststoffpulverbehälter, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
CAS 2386-57-4
Farbe Creme bis Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Summenformel CH3NaO3S
MDL-Nummer 64389
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
InChI-Schlüssel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Methansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 118.082
PubChem CID 638112
Formelmasse 118.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methansulfonsäure, Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical >