Learn More
Methansulfonsäure, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336910
Zum Warenkorb hinzufügen
Methansulfonsäure, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336910
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10336910
Marke: Thermo Scientific Acros 125610050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00007518
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic acid
Schmelzpunkt 19.0°C
Dichte 1.4810g/mL
Siedepunkt 167.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SO3H
Brechungsindex 1.4252 to 1.4315
Menge 5 mL
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Merck Index 15, 6026
Relative Dichte 1.481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viskosität 11.6 mPa.s (25°C)
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methansulfonsäure, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals >