Learn More
Methansulfonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410074
Zum Warenkorb hinzufügen
Methansulfonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410074
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11410074
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13565.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methanesulfonic acid is used as a catalyst in organic reactions namely esterification, alkylation and condensation reactions due to its non- volatile nature and solubility in organic solvents. It is also involved in the production of starch esters, wax oxidate esters, benzoic acid esters, phenolic esters, or alkyl esters. It reacts with sodium borohydride in presence of polar solvent tetrahydrofuran to prepare borane-tetrahydrofuran complex. It finds application in batteries, because of its purity and chloride absence. In pharmaceutical industry, it is used for the manufacturing of active pharmaceutical ingredients like telmisartan and eprosartan. It is useful in ion chromatography and is a source of carbon and energy for some gram-negative methylotropic bacteria.It is involved in the deprotection of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methansulfonsäure wird aufgrund ihrer nicht flüchtigen Natur und ihrer Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln als Katalysator bei organischen Reaktionen verwendet, und zwar Veresterung, Alkylierung und Kondensationsreaktionen. Zudem an der Produktion von Stärkeestern, Wachs-Oxidat-Estern, Benzoesäure-Estern, Phenolestern und Alkylestern beteiligt. Reagiert mit Natriumborhydrid in Gegenwart des polaren Lösungsmittels Tetrahydrofuran, um einen Boran-Tetrahydrofuran-Komplex vorzubereiten. Findet wegen seiner Reinheit und Chloridfreiheit Anwendung in Batterien. Wird in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von Arzneistoffen wie Telmisartan und Eprosartan verwendet. Nützlich in der Ionenchromatographie und eine Quelle von Kohlenstoff und Energie für einige gramnegativen methylotropen Bakterien. Ist an der Abspaltung von Schutzgruppen von Peptiden beteiligt.
Hinweise
Empfindlich gegen Feuchtigkeit, Licht und Wärme. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit Aminen, starken Reduktionsmitteln, Ethylvinylether, Flusssäure, starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
MDL-Nummer MFCD00007518
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic acid
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.481
Siedepunkt 166°C to 168°C (10 mmHg)
Flammpunkt 156°C (312°F)
Strukturformel CH3SO3H
Brechungsindex 1.43
Menge 500 g
UN-Nummer UN2586
Beilstein 1446024
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5954
Löslichkeitsinformationen Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanesulfonic acid
Name des Produkts
Methansulfonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals >