Learn More
Methansulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10125917
Zum Warenkorb hinzufügen
Methansulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125917
5 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10125917
Marke: Thermo Scientific Acros 432970050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-75-2
Summenformel CH4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 96.1
InChI-Schlüssel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-Name Methansulfonsäure
SMILES CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanesulfonic acid
Schmelzpunkt 19.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.4810g/mL
Siedepunkt 167.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3SO3H
Brechungsindex 1.4252 to 1.4315
Menge 5 L
Merck Index 15,6026
Relative Dichte 1.481
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viskosität 11.6 mPa.s (25°C)
Formelmasse 96.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number432970050,432970010
ChargennummerA0440993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number432970050,432970010
ChargennummerA0331728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number432970050,432970010
ChargennummerA0333178 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2022 Catalog Number432970050,432970010
Name des Produkts
Methansulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >