Learn More
Metformin hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001457
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Metformin hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001457
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 30001457
Marke: Tocris Bioscience 2864/100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Activator of LKB1/AMPK; antidiabetic agent
Metformin hydrochloride is an antidiabetic agent; lowers plasma glucose levels and improves insulin sensitivity. Inhibits hepatic gluconeogenesis via activation of the LKB1/AMPK pathway. Displays antiproliferative effects in cancer cell lines via inhibition of mitochondrial complex I (MRC-1). Activates the aPKC-CBP pathway in neural precursors to promote neurogenesis. Activates autophagy. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metformin hydrochloride
CAS 1115-70-4
Summenformel C4H12ClN5
MDL-Nummer MFCD00012582
Menge 100 mg
Synonym metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
InChI-Schlüssel OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
IUPAC-Name Wasserstoff-1-[(Diaminomethyliden)amino]-N,N-dimethylmethanimidamid-chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 165.63
PubChem CID 14219
Formelmasse 165.62
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Metformin hydrochloride, Tocris Bioscience™ >