Learn More
Metaphosphorsäure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10105040
Zum Warenkorb hinzufügen
Metaphosphorsäure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10105040
100g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10105040
Marke: Thermo Scientific Acros 219221000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Metaphosphorsäure, 40 bis 46 % (HPO3), HO3P, CAS-Nummer-37267-86-0, 50813-16-6, Hydrenphosphonat, Metaphosphorsäure, Meta-Phosphorsäure, Wasserstoffphosphonat, Phosphorsäure, m-Phosphorsäure, Metaphosphorsäure HPO3, Phosphonat 1-, x-Phosphatgruppe, UNII-mtk99r3uv0, 500 g, max. 5 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0, 50813-16-6
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphoric acid
Schwermetalle (als Pb) Max. 50 ppm
Verpackung Glasflasche
Menge 100g
Strukturformel (HPO3)n
Physikalische Form Glasige Masse
Fieser 01,665; 16,177
Merck Index 15, 7457
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Langsam säurebildend (Orthosäure), löslich in Alkohol
Formelmasse 79.98
Reinheit (%) 40 to 46% (HPO3)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number219225000,219221000
ChargennummerA0460610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number219225000,219221000
ChargennummerA0456239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number219225000,219221000
ChargennummerA0425343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number219225000,219221000
ChargennummerA0452282 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number219225000,219221000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Metaphosphorsäure, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >