Learn More
Metaphosphorsäure, ACS-Gütegrad, 33.5 bis 36.5 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357578
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Metaphosphorsäure, ACS-Gütegrad, 33.5 bis 36.5 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357578
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11357578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033267.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 37267-86-0 | HO3P | 79.979 g/mol
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Aussehen White crystalline
Chemischer Name oder Material Metaphosphoric acid
Farbe Weiß
Dichte 2.2 g/cm3 at 20&de g;C
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallin
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water. Soluble in alcohol.
Formelmasse 79.98
Güte ACS
Name des Produkts
Metaphosphorsäure, ACS-Gütegrad, 33.5 bis 36.5 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals >