Learn More
Metaphosphorsäure, 39 bis 43 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419986
Zum Warenkorb hinzufügen
Metaphosphorsäure, 39 bis 43 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419986
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Artikelnummer. 11419986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20932.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Metaphosphorsäure wird als Trocknungsmittel verwendet. Ihr Derivat, Natriumhexametaphosphat, wird als Komplexbildner und Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Sie wird auch als Phosphorylierungsmittel, analytisches Reagenz und in Dentalzementen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol.
Hinweise
Form: Klumpen.Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, Nitromethan und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphoric Acid
Dichte 2,2
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt Bal. NaPO3 (Stabilisator)
Menge 500g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7345
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol.
Formelmasse 79.98
Reinheit (%) 39 to 43%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberB20932.22,B20932.36
Chargennummer10253041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberB20932.22,B20932.36
Chargennummer10253043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberB20932.22,B20932.36
Chargennummer10248786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog NumberB20932.22,B20932.36
Chargennummer10248784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog NumberB20932.22,B20932.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Metaphosphoric acid
Name des Produkts
Metaphosphorsäure, 39 bis 43 %, bal. NaPO3 (Stabilisator), Thermo Scientific Chemicals >