Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl
Halten Sie Pipetten mit einem Sterilisationsbehälter steril. Die quadratischen Pipetten-Edelstahlsterilisationsboxen aus aus dem Nickel Electro™ Metalware Range™ können bei120 °C dampfsterilisiert werden und halten trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand.
Marke: Nickel Electro™ 6704/SS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratisches Profil aus Edelstahl
- Mit Deckel
- Die quadratische Form verhindert, dass es vom Labortisch herunterrollt
- Silikon in Deckel und Sockel
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
Sterilisationsbox |
490 x 70 mm | |
Steril | |
490 mm | |
Autoklavieren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur