Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl
Halten Sie Pipetten mit einem Sterilisationsbehälter steril. Die quadratischen Pipetten-Edelstahlsterilisationsboxen aus aus dem Nickel Electro™ Metalware Range™ können bei120 °C dampfsterilisiert werden und halten trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand.
Marke:  Nickel Electro™ 6703/SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12976986
  • 72.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Quadratisches Profil aus Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Die quadratische Form verhindert, dass es vom Labortisch herunterrollt
  • Silikon in Deckel und Sockel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Mit Silikoneinlagen in Deckel und Sockel
430 mm
Autoklavieren
430 x 70 mm
Steril
Je 1
Sterilisationsbox
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl >