Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl
Halten Sie Pipetten mit einem Sterilisationsbehälter steril. Die quadratischen Pipetten-Edelstahlsterilisationsboxen aus aus dem Nickel Electro™ Metalware Range™ können bei120 °C dampfsterilisiert werden und halten trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand.
Marke:  Nickel Electro™ 6702/SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12966986
  • 72.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Quadratisches Profil aus Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Die quadratische Form verhindert, dass es vom Labortisch herunterrollt
  • Silikon in Deckel und Sockel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Steril
340 mm
Autoklavieren
Edelstahl
Je
Sterilisationsbox
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl > Länge: 340 mm