Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl
Halten Sie Pipetten mit einem Sterilisationsbehälter steril. Die quadratischen Pipetten-Edelstahlsterilisationsboxen aus aus dem Nickel Electro™ Metalware Range™ können bei120 °C dampfsterilisiert werden und halten trockenen Temperaturen von bis zu 180 °C stand.
Marke:  Nickel Electro™ 6705/SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844573
  • 72.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Quadratisches Profil aus Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Die quadratische Form verhindert, dass es vom Labortisch herunterrollt
  • Silikon in Deckel und Sockel
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Je
Sterilisationsbox
300 x 50 mm
Steril
300 mm
Autoklavieren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Nickel Electro™ Metalware Range™ quadratische Pipettensterilisationsboxen aus Edelstahl > Länge: 300 mm