Learn More
2-Fluorbiphenyl in DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12996773
2-Fluorbiphenyl in DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996773 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
10 ml
Click to view available options
Menge:
10 ml
Artikelnummer. 12996773
Marke: Fisher Chemical P826430
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorbiphenyl
Verpackung Ampulle(n)
CAS 321-60-8
Summenformel C12H9F
Konzentration 10  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00000317
InChI-Schlüssel KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 2-Fluor-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Menge 10 ml
Name des Produkts
2-Fluorbiphenyl in DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™ >