Learn More
Meta-Phosphorsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15620710
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Meta-Phosphorsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15620710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
10 kg
Artikelnummer. 15620710
Marke: Honeywell-Fluka 04103250G
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Klumpen (glasig), 100 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metaphosphorsäure, Wasserstoffphosphonat, m-Phosphorsäure, Phosphonsäure, Metaphosphorsäure HPO3, x-Phosphatgruppe, Phosphonat 1-, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphorsäure
Menge 250 g
Strukturformel (HPO3)n
UN-Nummer 3260
compliance-icons
Produktidentifikator
  • meta-Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Metaphosphoric acid,Phosphonic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meta-Phosphorsäure, Honeywell Fluka™ >