Learn More
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15642440
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15642440 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 500 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Artikelnummer. 15642440
Marke: Honeywell-Fluka 2392756X500G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meta-Phosphoric Acid
Konzentration 33.5 to 36.5%
Menge 6 x 500 g
Strukturformel (HPO3)n
UN-Nummer 3260
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >