Learn More
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Meta-Phosphoric Acid |
Konzentration | 33.5 to 36.5% |
Menge | 5 g |
Strukturformel | (HPO3)n |
UN-Nummer | 3260 |
Güte | ACS-Reagenz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur