Learn More
Meta-Phosphorsäure, 65 % HPO3 Basis, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15687150 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Purum, ∼65 % HPO3-Basis, Stücke
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metaphosphorsäure, Wasserstoffphosphonat, m-Phosphorsäure, Phosphonsäure, Metaphosphorsäure HPO3, x-Phosphatgruppe, Phosphonat 1-, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphorsäure
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 200 °C
Siedepunkt 600 °C
Dichte 2 g/ml
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Strukturformel (HPO3)n
Physikalische Form Fest
UN-Nummer UN3260
Reinheit (%) 65 % HPO3 Basis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • meta-Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Meta-Phosphorsäure, 65 % HPO3 Basis, Honeywell™ Fluka™ >