missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Met-Enkephalin Artikelnummer.: 15413789
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Thermo Scientific Chemicals Met-Enkephalin

Artikelnummer. 15413789
125 mg
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
125 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15413789

Marke: Thermo Scientific Chemicals J61154.G+

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Endogenous opioid peptide that also functions as a growth factor on many cell types at a receptor that is distinct from the neuronal opioid receptors

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Endogenes Opioidpeptid, das bei vielen Zelltypen auch als Wachstumsfaktor an einem Rezeptor fungiert, der sich von den neuronalen Opioidrezeptoren unterscheidet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58569-55-4

Spezifikation

Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Pulver
Molekulargewicht 573.665
Produkttyp Met-Enkephalin
Menge 125 mg

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ08L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ61154.MB,J61154.MF,J61154.G+
ChargennummerR31K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog NumberJ61154.MB,J61154.MF,J61154.G+
ChargennummerN22K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberJ61154.MB,J61154.MF,J61154.G+
ChargennummerX23J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberJ61154.MB,J61154.MF,J61154.G+
ChargennummerX23J034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberJ61154.MB,J61154.MF,J61154.G+

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Met-Enkephalin >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt