Learn More
Invitrogen™ Human MET (cMET) [Y1235D], GST Tag Recombinant Protein
Human MET (cMET) [Y1235D], GST Tag Recombinant Protein
568.00 CHF - 8240.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000236.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kinase Assay
Molekulargewicht 75.4 kDa
Kinase-Familie METs (HGFRs)
Proteinlänge aa 956 - 1390
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17108845
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A33728
1 mg
8240.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920413
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A33505
10 μg
568.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17168815
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A33559
100 μg
2645.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MET receptor tyrosine kinase is a proto-oncogene that encodes a transmembrane growth factor receptor which is a heterodimer of two disulphide linked chains of 50 kDa (alpha) and 145 kDa (beta). MET is widely expressed in the kidney, brain, lung, skin, and embryonic tissue. Hepatocyte growth factor (HGF) binds to MET and activates its tyrosine kinase activity. MET is overexpressed and activated in a variety of human cancers including pancreatic, colon, gastric, cervical and ovarian cancers and has been shown to be involved in tumor cell migration and invasion. MET (Y1235D) is one of the native mutant forms of MET.
  • Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
NP_000236.2
75.4 kDa
aa 956 - 1390
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol
Recombinant, Active, Cytoplasmic, Mutant
Kinase Assay
METs (HGFRs)
Human
GST Tag
Dry Ice