Learn More
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit
Amplifikation bereits ab 100 pg Eingabe-RNA für die GeneChip™ Analyse
Marke:  Invitrogen™ AM1751
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10056234
  • 4625.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 60 μl T7-Oligo(dT)-Primer; 22 μl ArrayScript™ reverse Transkriptase; 22 μl RNase-Inhibitor; 42 μl 10x Erststrang-Puffer; 170 μl dNTP-Gemisch; 210 μl 10x Zweitstrang-Puffer; 42 μl DNA-Polymerase; 22 μl RNase H; 84 μl T7-Enzymgemisch; 84 μl T7 10x Reaktionspuffer; 84 μl je T7 ATP, CTP, GTP und UTP; 40 μl Zweitzyklus-Primer; 10 μl 1 mg/ml-Kontroll-RNA; 1,75 ml nukleasefreies Wasser; 30 ml Waschpuffer; 7 ml cDNA-Bindungspuffer; 9 ml aRNA-Bindungspuffer; 20 aRNA Filterkassetten; 40 aRNAC-Entnahmeröhrchen, 20 cDNA-Filterkassetten und -röhrchen; 20 cDNA-Elutionsröhrchen; 10 ml nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1211035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM1751
Chargennummer1407051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM1751
Chargennummer1407033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM1751
Chargennummer1407050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM1751
Chargennummer1211027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberAM1751
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA Amplification Kit > 20 Reaktionen