Learn More
meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463807
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463807
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11463807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18261.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614.75 g/mol
meso-Tetraphenylporphyrin is a porphyrin-based compound of interest in molecular electronics and supramolecular building blocks. Porphyrins are often used to construct structures in supramolecular chemistry. It finds it application as a sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Meso-Tetraphenylporphyrin ist eine wichtige, auf Porphyrin basierende Verbindung für molekulare Elektronik und supramolekulare Bausteine. Porphyrine werden häufig zur Konstruktion von Strukturen in der supramolekularen Chemie verwendet. Es findet Anwendung als Sensibilisator, der für die photochemische Erzeugung von Singulett-Sauerstoff verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-23-7
Summenformel C44H30N4
Molekulargewicht (g/mol) 614.75
MDL-Nummer MFCD00011680
InChI-Schlüssel AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
SMILES N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Tetraphenylporphine
Namenshinweis low chlorine
Schmelzpunkt 449°C to 451°C
Menge 5 g
Beilstein 379542
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2,7,12,17-Tetraphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,⁶.1⁸,¹¹.1¹³,¹⁶]tetracosa-1,3,5,7,9,11,13(22),14,16,18(21),19-undecaen
Formelmasse 614.71
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10186200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18261.03,A18261.14,A18261.06
Chargennummer5004A08N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18261.03,A18261.14,A18261.06
Chargennummer10189986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18261.03,A18261.14,A18261.06
Chargennummer10220285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18261.03,A18261.14,A18261.06
Chargennummer10151429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18261.03,A18261.14,A18261.06
Name des Produkts
meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals >