Learn More
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429517
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429517
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11429517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22029.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6148-75-0 | C9H11NaO3S | 222.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6148-75-0
Summenformel C9H11NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 222.23
MDL-Nummer MFCD00067712
InChI-Schlüssel AOJUNZYQOYSGHT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium mesitylenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate, sodium 2,4,6-trimethylbenzenesulphonate, mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate, mesitylenesulfonic acid sodium salt, benzenesulfonic acid, 2,4,6-trimethyl-, sodium salt 1:1, 2,4,6-trimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, mesitylene sodium sulfonate, acmc-1bbae
PubChem CID 23661859
IUPAC-Name sodium 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylenesulfonic acid sodium salt hemihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 500 g
Beilstein 5784990
Formelmasse 231.26 (222.25 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
Chargennummer10239503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
ChargennummerG7449A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22029.22,B22029.14,B22029.36
Name des Produkts
Mesitylensulfonsäure-Natriumsalz-Hemihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >