Learn More
Mesitylen, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10489620
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Mesitylen, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10489620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10489620
Marke: Thermo Scientific Acros 125580010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-67-8
Summenformel C9H12
Molekulargewicht (g/mol) 120.19
MDL-Nummer MFCD00008538
InChI-Schlüssel AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mesitylene
Schmelzpunkt -45.0°C
Dichte 0.8675g/mL
Siedepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CH3)3
Brechungsindex 1.4980 to 1.5000
Menge 1 L
Beilstein 05, 406
Merck Index 15, 5977
Relative Dichte 0.8675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viskosität 0.834 mm2/s (20°C)
Formelmasse 120.19
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2025 Artikelnummer125580025,125582500,125580010
ChargennummerA0468322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer125580025,125582500,125580010
ChargennummerA0461391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Artikelnummer125580025,125582500,125580010
ChargennummerA0454565 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer125580025,125582500,125580010
ChargennummerA0449934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Artikelnummer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Trimethylbenzene
Name des Produkts
Mesitylen, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >