Learn More
Mesitylen, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mesitylen wird zur Herstellung von Kunststoffen und Farbstoffen verwendet. Fungiert als Lösungsmittel, Ligand in der organometallischen Chemie und als Vorläufer von 2,4,6-Trimethylanilin. Wird aufgrund seiner Lösungsmitteleigenschaften in der Elektronikindustrie auch als Entwickler für photopatternable Silikone eingesetzt. Wird als interner Standard in Kernspinresonanzproben (NMR) verwendet, da drei äquivalente Protonen darin vorhanden sind. Ist an der Herstellung von Trimesinsäure und Antisauerstoff, Epoxidhärtemittel und Polyesterharz-Stabilisatoren beteiligt. Wird darüber hinaus als Additiv und Komponente in Kraftstoffmischungen für die Luftfahrt verwendet.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mesitylene |
Schmelzpunkt | -45°C |
Dichte | 0.865 |
Siedepunkt | 163°C to 165°C |
Flammpunkt | 44°C (111°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.499 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN2325 |
Beilstein | 906806 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Mesitylene
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5-Trimethylbenzene