Learn More
Gibco™ MesenPRO RS™ Medium
MesenPRO RS™ Medium
Marke: Gibco™ 12746012
375.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MesenPRO RS™ Medium ist ein Medium mit reduziertem Serum (2 %), das speziell zur Unterstützung des Wachstums von humanen mesenchymalen Stammzellen (MSCs) in Kulturen formuliert wurde. MesenPRO RS™ Medium verbessert konsequent die MSC-Expansion im Vergleich zu herkömmlichen Serum-ergänzten Medien. Mit MesenPRO RS™ Medium können MSCs unter Beibehaltung ihres multipotenten Phänotyps (d. h. der Fähigkeit zur Differenzierung in osteogene, chondrogene und adipogene Linien) für mehrere Passagen expandiert werden.MesenPRO RS™ Medium besteht aus:
Anwendungen:
Formuliert für das Wachstum und die Expansion mesenchymaler Stammzellen.
Hinweis: MesenPRO RS™ Medium wurde zur Kultivierung von MSCs bei größeren als klonalen Dichten entwickelt.
Empfohlene Lagerbedingungen:
Sowohl das Basalmedium als auch das Wachstums-Supplement sind bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 24 Monate lang stabil.
Hinweis: MesenPRO RS™ Komplettmedium (Basal, Supplement und Glutamin) ist bei Lagerung im Dunkeln bei 2 bis 8 °C 15 Tage lang stabil. Wir empfehlen, das Komplettmedium nicht länger als 15 Tage zu verwenden.
Verwendungszweck(e):
In-vitro-Diagnostik (IVD)
„Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als Medizinprodukt klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
Spezifikation
Mesenchymale Stammzellen | |
Flüssig | |
Reduziertes Serum | |
MesenPRO™ | |
Human | |
Adhärente Zellkultur |
Serum-supplementiert | |
Stammzell-Medien | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot | |
1 Kit | |
MesenPRO RS™ Medium besteht aus: • 500 ml MesenPRO™ RS Basalmedium (vor Licht geschützt bei 2 °C bis 8 °C lagern) • 10 ml MesenPRO RS™ Wachstums-Supplement (vor Licht geschützt bei -5 °C bis -20 °C lagern) Das Basalmedium wird bei Raumtemperatur geliefert, das Wachstums-Supplement auf Trockeneis. |
MesenPRO_RS
DateigrößeVersion: 700.2 kB
Development of High Quality MSC and NSC for Human Disease Research
DateigrößeVersion: 1.8 MB
MesenPRO Medium
Version: 2.0
DateigrößeVersion: 253 kB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ MesenPRO RS™ Medium > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur