Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie Artikelnummer.: 10297403
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie
Artikelnummer. 10297403
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10297403
Marke: Thermo Scientific Chemicals 327760025
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 195.23
MDL-Nummer MFCD00149409
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Extinktion (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material MES monohydrate
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Orange-gelb bis weiß
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number327760025,327761000,327765000
ChargennummerA0442604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number327760025,327761000,327765000
ChargennummerA0465753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number327760025,327761000,327765000
ChargennummerA0457998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number327760025,327761000,327765000
ChargennummerA0452534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number327760025,327761000,327765000
Produktidentifikator
  • MES monohydrate
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals MES-Monohydrat, 99+ %, für die Biochemie >