Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 6.0
Artikelnummer. 15443479
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MES kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Es wird als Auftrennungsmittel für sehr kleine Proteine auf Bis-tris-Gelen verwendet. Es wird hauptsächlich als biologischer Puffer in Pflanzenzellkulturen verwendet. Pufferlösungen dienen dazu, den pH-Wert in einer Vielzahl chemischer Anwendungen nahezu konstant zu halten.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-94-8
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.248
MDL-Nummer MFCD00283848
InChI-Schlüssel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-Ylethansulfonsäure;Hydrat
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MES buffer soln.
Konzentration 1.0 M
pH 6.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals MES, 1.0 M-Pufferlösung, pH 6.0 >