Learn More
Antimon-Standard für ICP, 10 μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11989532
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Antimon-Standard für ICP, 10 μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11989532 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
125 ml
Click to view available options
Menge:
125 ml
Artikelnummer. 11989532
Marke: SPEX Certiprep PLHG21AY
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Hg10 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quecksilberstandard
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 125 ml
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Hg
Lösungsmittel oder Matrix 5 % HNO3
MDL-Nummer MFCD00011035
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
InChI-Schlüssel QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hg]
IUPAC-Name Quecksilber
Molekulargewicht (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
ChEBI CHEBI:16170
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Antimon-Standard für ICP, 10 μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™ >